Tlačiť
2-(Chloromethyl)benzimidazole 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Chloromethyl)-1H-benzimidazole
OR9012-5G OR9012-25G OR9012-100G OR9012-1G OR9012-10G
APOSOR9012-5GEA 33.13 EUR
APOSOR9012-5G APOSOR9012-25G APOSOR9012-100G APOSOR9012-1G APOSOR9012-10G
2-(Chloromethyl)benzimidazole 96%
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Vzorec: C₈H₇ClN₂
Mw: 166.61
Teplota tavenia: 141…148 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005602
Číslo CAS: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8