Tlačiť
4-Aminobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
OR9011-100G OR9011-25G OR9011-5G
APOSOR9011-100GEA 122.57 EUR
APOSOR9011-100G APOSOR9011-25G APOSOR9011-5G
4-Aminobenzyl alcohol 98%
4-Aminobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₉NO
Mw: 123.15
Teplota tavenia: 61…63 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00014782
Číslo CAS: 623-04-1
EINECS: 210-767-5