Naphthalene-2-carboxamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
2-Naphthylamide, 2-Naphthamide
OR900347-25G
OR900347-5G
APOSOR900347-25GEA
249.5
EUR
APOSOR900347-25G
APOSOR900347-5G
Naphthalene-2-carboxamide 98%
Naphthalene-2-carboxamide
Vzorec:
C₁₁H₉NO Mw: 171.20 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016812 Číslo CAS: 2243-82-5 |