Tlačiť
Naphthol yellow S
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Flavianic acid disodium salt, Disodium 2,4-Dinitro-1-naphthol-7-sulphonate, 8-Hydroxy-5,7-dinitro-2-naphthalenesulphonic acid disodium salt, 2,4-Dinitro-1-naphthol-7-sulphonic acid disodium salt, Disodium 8-Hydroxy-5,7-dinitro-2-naphthalenesulphonate
OR9003-25G OR9003-100G
APOSOR9003-25GEA 107.75 EUR
APOSOR9003-25G APOSOR9003-100G
Naphthol yellow S
Naphthol yellow S
Vzorec: C₁₀H₆N₂O₈S
Mw: 358.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003958
Číslo CAS: 846-70-8
EINECS: 212-690-2