Tlačiť
2-Chloro-5-hydroxypyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-pyridinol, 6-Chloro-3-pyridinol
OR8994-100G OR8994-25G OR8994-500G
APOSOR8994-100GEA 231.05 EUR
APOSOR8994-100G APOSOR8994-25G APOSOR8994-500G
2-Chloro-5-hydroxypyridine 98%
2-Chloro-5-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄ClNO
Teplota tavenia: 158…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234050
Číslo CAS: 41288-96-4