Tlačiť
Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Diethyl 2-chlorooxalacetate, Diethyl chlorooxalacetate, Diethyl 2-chloro-3-oxosuccinate, Chlorooxalacetic acid diethyl ester
OR8991-25G OR8991-5G
APOSOR8991-25GEA 374.25 EUR
APOSOR8991-25G APOSOR8991-5G
Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Vzorec: C₈H₁₁ClO₅
Teplota varu: 98 °C/0,5mmHg
Hustota: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114359
Číslo CAS: 34034-87-2
OSN: 3265
ADR: 8,III