Tlačiť
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8970-1G OR8970-5G
APOSOR8970-1GEA 24.55 EUR
APOSOR8970-1G APOSOR8970-5G
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Hustota: 1,043 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 76,7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00792499
Číslo CAS: 37675-18-6