Tlačiť
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8969-100G OR8969-25G OR8969-5G
APOSOR8969-100GEA 210.99 EUR
APOSOR8969-100G APOSOR8969-25G APOSOR8969-5G
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Hustota: 1,092 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03093637
Číslo CAS: 25137-01-3