Tlačiť
(R)-(-)-Nipecotic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (R)-Piperidine-3-carboxylic acid, (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylic acid, D-Nipecotic acid
OR8967-1G OR8967-25G OR8967-5G
APOSOR8967-1GEA 24.91 EUR
APOSOR8967-1G APOSOR8967-25G APOSOR8967-5G
(R)-(-)-Nipecotic acid
(R)-(-)-Nipecotic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Mw: 129.16 g/mol
Teplota tavenia: 250…255 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01630787
Číslo CAS: 25137-00-2