Tlačiť
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8966-100G OR8966-25G OR8966-500G
APOSOR8966-100GEA 61.77 EUR
APOSOR8966-100G APOSOR8966-25G APOSOR8966-500G
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₇NO₃
Teplota tavenia: 155…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066212
Číslo CAS: 4042-36-8
EINECS: 223-735-0