Tlačiť
2',6'-Dihydroxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,6-Dihydroxyacetophenone
OR8963-100G OR8963-10G
APOSOR8963-100GEA 96.27 EUR
APOSOR8963-100G APOSOR8963-10G
2',6'-Dihydroxyacetophenone 98%
2',6'-Dihydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₃
Teplota tavenia: 156…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002270
Číslo CAS: 699-83-2
EINECS: 211-833-6