Tlačiť
8-Quinolinecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Quinoline-8-carboxylic acid
OR8958-1G OR8958-5G OR8958-10G
APOSOR8958-1GEA 29.8 EUR
APOSOR8958-1G APOSOR8958-5G APOSOR8958-10G
8-Quinolinecarboxylic acid
8-Quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Mw: 173.17
Teplota tavenia: 183…189 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047619
Číslo CAS: 86-59-9