Tlačiť
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene
OR8945-100G OR8945-25G OR8945-500G
APOSOR8945-100GEA 61.77 EUR
APOSOR8945-100G APOSOR8945-25G APOSOR8945-500G
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene 97%
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClI
Teplota varu: 160…162 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 33…35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079709
Číslo CAS: 31928-47-9