Tlačiť
3-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
OR8943-5G OR8943-1G
APOSOR8943-5GEA 216.21 EUR
APOSOR8943-5G APOSOR8943-1G
3-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
3-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₇ClO₃S
Teplota varu: 158…159 °C/20mmHg
Hustota: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318155
Číslo CAS: 10130-74-2
OSN: 3265
ADR: 8,II