Tlačiť
Methyl-4-aminosalicylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8934-100G OR8934-25G OR8934-500G
APOSOR8934-100GEA 136.78 EUR
APOSOR8934-100G APOSOR8934-25G APOSOR8934-500G
Methyl-4-aminosalicylate 97%
Methyl-4-aminosalicylate
Vzorec: C₈H₉NO₃
Teplota tavenia: 124…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00088091
Číslo CAS: 4136-97-4
EINECS: 223-958-3