Tlačiť
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(2-Aminoethoxy)-2-methoxybenzene
OR8932-100G OR8932-25G
APOSOR8932-100GEA 220.22 EUR
APOSOR8932-100G APOSOR8932-25G
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 98%
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
Teplota varu: 98 °C/0,4mmHg
Hustota: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00235185
Číslo CAS: 1836-62-0
OSN: 2735
ADR: 8,III