Tlačiť
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methyl-4-nitropyrazole
OR8929-25G OR8929-100G OR8929-500G
APOSOR8929-25GEA 24.95 EUR
APOSOR8929-25G APOSOR8929-100G APOSOR8929-500G
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C4H5N3O2
Teplota varu: 325 °C
Teplota tavenia: 131…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037864
Číslo CAS: 5334-39-4