Tlačiť
Methyl-5-bromovalerate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR8928-100G OR8928-25G OR8928-500G
APOSOR8928-100GEA 67.39 EUR
APOSOR8928-100G APOSOR8928-25G APOSOR8928-500G
Methyl-5-bromovalerate
Methyl-5-bromovalerate
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Hustota: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000265
Číslo CAS: 5454-83-1