Tlačiť
5-Isoquinolinecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Isoquinoline-5-carboxylic acid
OR8925-1G OR8925-250MG
APOSOR8925-1GEA 99.74 EUR
APOSOR8925-1G APOSOR8925-250MG
5-Isoquinolinecarboxylic acid
5-Isoquinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Mw: 173.17 g/mol
Teplota varu: 60…62 °C/11mmHg
Teplota tavenia: 275…281 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788744
Číslo CAS: 27810-64-6