Tlačiť
3-Aminobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-Aminobenzyl Alcohol, (3-Aminophenyl)methanol
OR8921-100G OR8921-25G OR8921-500G
APOSOR8921-100GEA 68.5 EUR
APOSOR8921-100G APOSOR8921-25G APOSOR8921-500G
3-Aminobenzyl alcohol 98%
3-Aminobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₉NO
Mw: 123.15
Teplota varu: 272
Teplota tavenia: 92…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007817
Číslo CAS: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8