Tlačiť
5-Bromo-2-methoxyphenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8907-100G OR8907-25G
APOSOR8907-100GEA 177.85 EUR
APOSOR8907-100G APOSOR8907-25G
5-Bromo-2-methoxyphenol
5-Bromo-2-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇BrO₂
Mw: 203.0300 g/mol
Teplota varu: 150 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 63…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673137
Číslo CAS: 37942-01-1