Tlačiť
5-Bromoisoquinoline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8906-25G OR8906-100G
APOSOR8906-25GEA 79.82 EUR
APOSOR8906-25G APOSOR8906-100G
5-Bromoisoquinoline 98%
5-Bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
Teplota varu: 95…97 °C/0,1mmHg
Teplota tavenia: 81…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01646405
Číslo CAS: 34784-04-8