Tlačiť
4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8902-1G OR8902-25G OR8902-5G
APOSOR8902-1GEA 24.91 EUR
APOSOR8902-1G APOSOR8902-25G APOSOR8902-5G
4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂
Mw: 132.1625 g/mol
Teplota varu: 160 °C/16mmHg
Teplota tavenia: 19…20 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00025578
Číslo CAS: 10406-25-4