Tlačiť
Methoxyhydroquinone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8900-1G OR8900-5G OR8900-10G
APOSOR8900-1GEA 24.95 EUR
APOSOR8900-1G APOSOR8900-5G APOSOR8900-10G
Methoxyhydroquinone
Methoxyhydroquinone
Vzorec: C₇H₈O₃
Teplota tavenia: 87…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013971
Číslo CAS: 824-46-4
EINECS: 212-530-1