Tlačiť
4-Amino-3-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-3-picoline, 3-Methyl-4-pyridylamine, 3-Methylpyridin-4-amine
OR8895-1G OR8895-25G OR8895-5G OR8895-100G
APOSOR8895-1GEA 25.07 EUR
APOSOR8895-1G APOSOR8895-25G APOSOR8895-5G APOSOR8895-100G
4-Amino-3-methylpyridine
4-Amino-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Teplota tavenia: 106…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01704431
Číslo CAS: 1990-90-5
EINECS: 217-872-5