Tlačiť
1-n-Propyl-4-piperidone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Propyl-4-piperidone
OR8890-100G OR8890-25G
APOSOR8890-100GEA 242.68 EUR
APOSOR8890-100G APOSOR8890-25G
1-n-Propyl-4-piperidone
1-n-Propyl-4-piperidone
Vzorec: C₈H₁₅NO
Teplota varu: 56 °C/1mmHg
Hustota: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00010433
Číslo CAS: 23133-37-1