Tlačiť
3-Bromo-4-chloroanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1-chloro-4-methoxybenzene
OR8887-25G OR8887-5G OR8887-100G
APOSOR8887-25GEA 101.48 EUR
APOSOR8887-25G APOSOR8887-5G APOSOR8887-100G
3-Bromo-4-chloroanisole
3-Bromo-4-chloroanisole
Vzorec: C₇H₆BrClO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070739
Číslo CAS: 2732-80-1