Tlačiť
3-Amino-2-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methylpyridin-3-amine, 2-Methyl-3-pyridylamine, 3-Amino-2-picoline
OR8878-25G OR8878-5G OR8878-1G
APOSOR8878-25GEA 129.56 EUR
APOSOR8878-25G APOSOR8878-5G APOSOR8878-1G
3-Amino-2-methylpyridine 98%
3-Amino-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Teplota tavenia: 114…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788195
Číslo CAS: 3430-10-2