Tlačiť
4-Nitroanthranilic acid 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8876-100G OR8876-25G OR8876-500G
APOSOR8876-100GEA 63.38 EUR
APOSOR8876-100G APOSOR8876-25G APOSOR8876-500G
4-Nitroanthranilic acid 98+%
4-Nitroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆N₂O₄
Teplota tavenia: 257 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007262
Číslo CAS: 619-17-0
EINECS: 210-583-5