Tlačiť
4-Iodotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Iodo-4-methylbenzene
OR8875-100G OR8875-25G OR8875-500G
APOSOR8875-100GEA 49.74 EUR
APOSOR8875-100G APOSOR8875-25G APOSOR8875-500G
4-Iodotoluene 98%
4-Iodotoluene
Vzorec: C₇H₇I
Teplota varu: 210…212 °C
Teplota tavenia: 33…35 °C
Hustota: 1,678 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001059
Číslo CAS: 624-31-7
EINECS: 210-841-7