Tlačiť
5-Bromopyrimidin-2-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
OR8863-100G OR8863-25G OR8863-5G
APOSOR8863-100GEA 389.89 EUR
APOSOR8863-100G APOSOR8863-25G APOSOR8863-5G
5-Bromopyrimidin-2-ol
5-Bromopyrimidin-2-ol
Vzorec: C₄H₃BrN₂O
Teplota tavenia: 230 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00233952
Číslo CAS: 214290-49-0