Tlačiť
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8853-100G OR8853-25G
APOSOR8853-100GEA 249.5 EUR
APOSOR8853-100G APOSOR8853-25G
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Vzorec: C₆H₆O₃
Teplota varu: 114…116 °C/1mmHg
Teplota tavenia: 32…35 °C
Hustota: 1,243 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003234
Číslo CAS: 67-47-0
EINECS: 200-654-9