Tlačiť
2-Bromo-3-chloropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8849-5G OR8849-25G OR8849-100G
APOSOR8849-5GEA 24.95 EUR
APOSOR8849-5G APOSOR8849-25G APOSOR8849-100G
2-Bromo-3-chloropyridine
2-Bromo-3-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
Mw: 192.44
Teplota tavenia: 58…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039344
Číslo CAS: 96424-68-9