Tlačiť
Methyl-3-chlorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chlorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 3-chlorobenzoate
OR8843-100G OR8843-500G
APOSOR8843-100GEA 101.34 EUR
APOSOR8843-100G APOSOR8843-500G
Methyl-3-chlorobenzoate
Methyl-3-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Mw: 170.6
Teplota varu: 99…101 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 20…22 °C
Hustota: 1.227 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000592
Číslo CAS: 2905-65-9
EINECS: 220-814-1
Merck Index: 13,02142