Tlačiť
(±)-Methyl-2-bromobutyrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 2-bromobutyrate
OR8824-1KG OR8824-500G
APOSOR8824-1KGEA 296.03 EUR
APOSOR8824-1KG APOSOR8824-500G
(±)-Methyl-2-bromobutyrate
(±)-Methyl-2-bromobutyrate
Vzorec: C₅H₉BrO₂
Teplota varu: 137…138 °C
Hustota: 1,573 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009666
Číslo CAS: 3196-15-4
EINECS: 221-699-0
OSN: 3265
ADR: 8,III