Tlačiť
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methylpyrazole
OR8822-1G OR8822-25G OR8822-5G
APOSOR8822-1GEA 24.95 EUR
APOSOR8822-1G APOSOR8822-25G APOSOR8822-5G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₇N₃
Teplota varu: 95…96 °C/0,5mmHg
Teplota tavenia: 73…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068156
Číslo CAS: 1192-21-8