Tlačiť
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8817-100G OR8817-500G
APOSOR8817-100GEA 37.67 EUR
APOSOR8817-100G APOSOR8817-500G
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O₂
Teplota varu: 191…193 °C/27mmHg
Teplota tavenia: 76…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004005
Číslo CAS: 708-06-5
EINECS: 211-902-0
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III