Tlačiť
4-(Diethylamino)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Diethylaminobenzaldehyde
OR8807-5G OR8807-10G OR8807-25G OR8807-100G
APOSOR8807-5GEA 66.59 EUR
APOSOR8807-5G APOSOR8807-10G APOSOR8807-25G APOSOR8807-100G
4-(Diethylamino)benzaldehyde
4-(Diethylamino)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
Teplota varu: 174 °C/7mmHg
Teplota tavenia: 38…42 °C
Teplota vzplanutia: 165 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003382
Číslo CAS: 120-21-8
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III