Tlačiť
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-Carbethoxy-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
OR8802-100G OR8802-250G OR8802-500G
APOSOR8802-100GEA 44.93 EUR
APOSOR8802-100G APOSOR8802-250G APOSOR8802-500G
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₃
Hustota: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00086880
Číslo CAS: 65214-82-6