Tlačiť
Bromopyruvic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8799-10G OR8799-50G
APOSOR8799-10GEA 163.26 EUR
APOSOR8799-10G APOSOR8799-50G
Bromopyruvic acid
Bromopyruvic acid
Vzorec: BrH₂CC(O)COOH
Teplota tavenia: 75…82 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002587
Číslo CAS: 1113-59-3
EINECS: 214-206-5
OSN: 3261
ADR: 8,II