Tlačiť
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone, Bromomethyl m-methoxyphenyl ketone, 3-Methoxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-one, α-Bromo-3-methoxyacetophenone
OR8784-25G OR8784-5G
APOSOR8784-25GEA 135.39 EUR
APOSOR8784-25G APOSOR8784-5G
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone 98%
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Mw: 229.07
Teplota varu: 285
Teplota tavenia: 60…62 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000199
Číslo CAS: 5000-65-7
EINECS: 225-666-1
OSN: 3261
ADR: 8 II