Tlačiť
Sodium butyrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
OR8783-100G OR8783-1KG OR8783-500G
APOSOR8783-100GEA 24.91 EUR
APOSOR8783-100G APOSOR8783-1KG APOSOR8783-500G
Sodium butyrate
Sodium butyrate
Vzorec: C₄H₇NaO₂
Mw: 110.09
Teplota tavenia: 250…253 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002816
Číslo CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6