Tlačiť
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8768-100G OR8768-25G
APOSOR8768-100GEA 97.07 EUR
APOSOR8768-100G APOSOR8768-25G
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Teplota varu: 219 °C
Teplota tavenia: 44…47 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006064
Číslo CAS: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
OSN: 3263
ADR: 8,II