Tlačiť
4-Methoxypyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8764-25G OR8764-5G OR8764-100G
APOSOR8764-25GEA 29.84 EUR
APOSOR8764-25G APOSOR8764-5G APOSOR8764-100G
4-Methoxypyridine
4-Methoxypyridine
Vzorec: C₆H₇NO
Teplota varu: 191 °C
Teplota tavenia: 4 °C
Hustota: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 74 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00674049
Číslo CAS: 620-08-6
EINECS: 210-624-7