Tlačiť
4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-Dihydro-1-(piperidin-4-yl)-2H-benzimidazol-2-one
OR8751-1G OR8751-5G OR8751-10G
APOSOR8751-1GEA 93.06 EUR
APOSOR8751-1G APOSOR8751-5G APOSOR8751-10G
4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine 97%
4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃O
Teplota tavenia: 183…185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005714
Číslo CAS: 20662-53-7
EINECS: 243-950-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III