Tlačiť
D-Phenylalaninol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: D-Penylalaninol, D(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
OR8744-100G OR8744-25G
APOSOR8744-100GEA 116.73 EUR
APOSOR8744-100G APOSOR8744-25G
D-Phenylalaninol
D-Phenylalaninol
Vzorec: C₉H₁₃NO
Teplota tavenia: 89…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064298
Číslo CAS: 5267-64-1
OSN: 3259
ADR: 8,III