Tlačiť
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Formyl-m-xylene
OR8724-100G OR8724-25G OR8724-5G
APOSOR8724-100GEA 194.67 EUR
APOSOR8724-100G APOSOR8724-25G APOSOR8724-5G
2,6-Dimethylbenzaldehyde
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O
Mw: 134.18 g/mol
Teplota varu: 230 °C
Teplota tavenia: 27…30 °C
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00128003
Číslo CAS: 1123-56-4