Tlačiť
8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8708-1G OR8708-5G OR8708-10G
APOSOR8708-1GEA 26.55 EUR
APOSOR8708-1G APOSOR8708-5G APOSOR8708-10G
8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
8-Bromoquinolin-2(1H)-one
Vzorec: C₉H₆BrNO
Teplota tavenia: 185…186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741409
Číslo CAS: 67805-67-8