Tlačiť
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8697-1G OR8697-250MG
APOSOR8697-1GEA 33.17 EUR
APOSOR8697-1G APOSOR8697-250MG
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline 97%
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Vzorec: C₁₃H₁₄ClN₃
Teplota tavenia: 113…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01476123
Číslo CAS: 837-52-5
OSN: 3259
ADR: 8,III