Tlačiť
2-(1-Pyrrolidinyl)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Pyrrolidin-1-yl)aniline
OR8694-1G OR8694-250MG OR8694-5G
APOSOR8694-1GEA 108.15 EUR
APOSOR8694-1G APOSOR8694-250MG APOSOR8694-5G
2-(1-Pyrrolidinyl)aniline 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)aniline
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂
Mw: 162.230 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03563756
Číslo CAS: 21627-58-7